MABC1814
Anti-CD44v6 Antibody, clone C44Mab-9
Synonim(y):
CDw44, Epican, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III) GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, LHR, Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C44Mab-9, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 82 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD44(960)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in a CHO cells overexpressing CD44v3-10.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD44v6 in one million CHO cells overexpressing CD44v3-10.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD44v4 in Flow Cytometry applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD44v4 in Western Blotting applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD44v6 in Immunohistochemistry applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
ELISA Analysis: A representative lot detected CD44v4 in ELISA applications (Ejima, R., et al. (2023). Int. J. Mol. Sci. 24(4):4007).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1