Kluczowe dokumenty
05-369X-555
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/K+ ATPase α-1 Antibody, clone C464.6, Alexa Fluor 555
clone C464.6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-CMT2DD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C464.6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rabbit, Xenopus, sheep, monkey, canine, pig, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP1A3(478)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Specific for the α-1 subunit isoform.
Immunogen
Purified Na+/K+ ATPase isolated from membrane fractions of rabbit kidney outer medulla.
Zastosowanie
Detect Na+/K+ ATPase α-1 using this Anti-Na+/K+ ATPase α-1 Antibody, clone C464.6, Alexa Fluor 555 validated for use in FC, IF & WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Jakość
Immunoblot Analysis: 2µg/ml of this lot detected α-1 subunit in 40μg of rat brain microsomal preparation.
Immunocytochemistry: 2µg/ml of this lot showed positive immunostaining for α-1 subunit in Colo 205 cells.
Flow Cytometry: 0.2μg of this lot detected α-1 subunit in fixed NCI H292 cells (see data).
Opis wartości docelowych
113 kDa
Postać fizyczna
25µg Alexa Fluor 555-conjugated protein G purified mouse IgG1κ in 100µl of PBS containing 1% BSA, 0.05% Tween-20, 0.05% sodium azide. Liquid at 4°C.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Do Not Freeze. Do not store the material diluted. Stable for 1 year at 4°C from date of shipment. For maximum recovery of product, centrifuge original vial prior to removing cap.
Komentarz do analizy
Control
Included Negative Control: Catalog # 16-239, Alexa Fluor 555-conjugated Normal Mouse IgG.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2