Merck
HPA008548
Sigma-Aldrich
Anti-AKAP9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MU-RMS-40.16A, Anty-AKAP450, Anty-HYPERION, Anty-KIAA0803, Anty-LQT11, Anty-PP1R45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EKLELSQRLSDLSEQLKQKHGEISFLNEEVKSLKQEKEQVSLRCRELEIIINHNRAENVQSCDTQVSSLLDGVVTMTSRGAEGSVSKVNKSFGEESKIMVEDKVSFENMTVGEESKQEQLILDHLPSVTKESSLRATQPSENDKLQKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKAP9(10142)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen kodujący białko kotwiczące kinazy A 9 (AKAP9) jest zlokalizowany na chromosomie 7q21-q22. Jest to białko o masie 350-450 kDa obecne w centrosomach i aparacie Golgiego.
Immunogen
A-kinase anchor protein 9 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko kotwiczące kinazę A 9 (AKAP9) jest wykorzystywane przez komórki do kotwiczenia podjednostki regulatorowej kinazy białkowej A zależnej od cAMP typu II. Koordynuje wiele wewnątrzkomórkowych zdarzeń sygnalizacyjnych i stanowi rusztowanie dla kinaz białkowych i fosfataz w centrosomie i aparacie Golgiego. Białko oddziałuje z białkiem oddziałującym cdc42 4 (CIP4) w aparacie Golgiego i funkcjonuje w utrzymaniu prawidłowej struktury aparatu Golgiego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86827
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pengtao Jiang et al.
EBioMedicine, 22, 28-43 (2017-07-09)
Genome-Wide Association Studies (GWAS) and subsequent fine-mapping studies (>50) have implicated single nucleotide polymorphisms (SNPs) located at the CCDC170/C6ORF97-ESR1 locus (6q25.1) as being associated with the risk of breast cancer. Surprisingly, our analysis using genome-wide differential allele-specific expression (DASE), an
M Cecilia Larocca et al.
Molecular biology of the cell, 15(6), 2771-2781 (2004-03-30)
The A kinase anchoring protein 350 (AKAP350) is a multiply spliced type II protein kinase A anchoring protein that localizes to the centrosomes in most cells and to the Golgi apparatus in epithelial cells. In the present study, we sought
Raffaele Ciampi et al.
The Journal of clinical investigation, 115(1), 94-101 (2005-01-05)
Genes crucial for cancer development can be mutated via various mechanisms, which may reflect the nature of the mutagen. In thyroid papillary carcinomas, mutations of genes coding for effectors along the MAPK pathway are central for transformation. BRAF point mutation
Ryan A Shanks et al.
The Journal of biological chemistry, 277(43), 40973-40980 (2002-08-07)
AKAP350 can scaffold a number of protein kinases and phosphatases at the centrosome and the Golgi apparatus. We performed a yeast two-hybrid screen of a rabbit parietal cell library with a 3.2-kb segment of AKAP350 (nucleotides 3611-6813). This screen yielded
Brent T Steadman et al.
The Journal of biological chemistry, 277(33), 30165-30176 (2002-05-17)
AKAP350 is a multiply spliced family of 350-450-kDa protein kinase A-anchoring proteins localized to the centrosomes and the Golgi apparatus. Using AKAP350A as bait in a yeast two-hybrid screen of a rabbit parietal cell library, we have identified a novel