Key Documents
ADAPA462520-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 2 x 50 - 75 mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 50 - 75 mL round-bottom tubes
with rubber mat
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638408 (NA)
Parametry
3,050 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
122 mm
Średnica
35 mm
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG