About This Item
Wzór liniowy:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.51
Beilstein:
3732513
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98% (EDTA titration)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
ciąg SMILES
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Innowacyjna, niezawierająca środków powierzchniowo czynnych synteza cząstek SiO(2)/ZnO z powłoką rdzeniową: szybkie ultradźwięki i fotokatalityczne hamowanie..: W niniejszym badaniu wykorzystano dwuwodny octan cynku w syntezie cząstek SiO2/ZnO typu core-shell bez użycia środków powierzchniowo czynnych, wykazując znaczące właściwości fotokatalityczne do zastosowań środowiskowych. Metoda ta polega na szybkiej ultradźwiękami, podkreślając skuteczność dwuwodnego octanu cynku w syntezie zaawansowanych materiałów (Qomariyah et al., 2024).
- Samonaprawiające się i elastyczne w szerokim zakresie temperatur baterie cynkowo-powietrzne z samonaprawiającym się jonożel..: Dwuwodzian octanu cynku jest wykorzystywany w produkcji innowacyjnych samonaprawiających się jonożeli do baterii cynkowo-powietrznych. Rozwój ten wydłuża żywotność baterii i zwiększa wydajność w szerokim zakresie temperatur, oznaczając przełom w technologii magazynowania energii (Li et al., 2024).
- Wdrożenie ZnS-SnS BM NPs do degradacji fenantrenu: An adsorptive photocatalyst approach and its toxicity studies in adult zebrafish: Dwuwodzian octanu cynku jest kluczowym prekursorem w syntezie nanocząstek ZnS-SnS, stosowanych do degradacji zanieczyszczeń środowiska, takich jak fenantren. Badanie ocenia również wpływ na środowisko, wykazując niską toksyczność materiału (K et al., 2024).
- Wpływ osadzania w kąpieli chemicznej wspomaganego ZnCl2 na preferowane orientacje i właściwości optyczne warstw ZnO ..: W pracy zbadano rolę dwuwodnego octanu cynku w osadzaniu warstw ZnO w kąpieli chemicznej, poprawiając ich właściwości optyczne. Badanie przyczynia się do rozwoju materiałów do zastosowań optycznych i elektronicznych (Guo et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Yoshiko Uesugi et al.
Journal of drug targeting, 20(3), 224-234 (2011-11-18)
This study is undertaken to design zinc-stabilized gelatin nano-complexes of tissue-type plasminogen activator (t-PA) for thrombolytic therapy where the t-PA activity can be recovered in the blood circulation upon ultrasound irradiation. Various molecular weights of gelatin were complexed with t-PA
Alim Solmaz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(28), 10592-10596 (2012-06-15)
Tapping mode atomic force microscopy (TM-AFM) enables mapping of chemical composition at the nanoscale by taking advantage of the variation in phase angle shift arising from an embedded second phase. We demonstrate that phase contrast can be attributed to the
Pier Francesco Porciani et al.
The Journal of clinical dentistry, 23(3), 76-79 (2012-12-06)
A controlled, clinical, double-blind study was conducted to assess the efficacy of a sugar-free chewing gum containing zinc acetate and magnolia bark extract (MBE) on oral volatile sulfur-containing compounds (VSC) versus a placebo sugar-free chewing gum for two hours. To
Robert Krysiak et al.
The Yale journal of biology and medicine, 85(2), 249-254 (2012-06-28)
Wilson's disease is a rare genetic disorder of copper metabolism. The difference in copper tissue accumulation is responsible for the various clinical manifestations of this disorder. If left untreated, Wilson's disease progresses to hepatic failure, severe neurological disability, and even
Seida Erovic Ademovski et al.
Acta odontologica Scandinavica, 70(3), 224-233 (2011-12-14)
To assess the effects on intra-oral halitosis by a mouth rinse containing zinc acetate (0.3%) and chlorhexidine diacetate (0.025%) with and without adjunct tongue scraping. Twenty-one subjects without a diagnosis of periodontitis were randomized in a cross-over clinical trial. Organoleptic