Merck
H11300
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
Beilstein:
2018
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
temp. samozapłonu
770 °F
mp
280 °C (subl.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
ciąg SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Klucz InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hexamethylenetetramine (HMT), a water-soluble and cage-like organic building block, is employed to form novel coordination polymers. Its ability to inhibit the corrosion of mild steel in sulfuric acid solution has been investigated. The piezoelectric effect observed in the crystals of HMT has been analyzed. The preparation of certain binary, ternary and quaternary metal oxides via solution combustion technique using HMT as a fuel has been described.
Zastosowanie
Hexamethylenetetramine may be used to synthesize:
  • nitrogen-doped yellowish rutile titania
  • nitrogen-doped graphene sheets (NGS)
  • highly stable graphene aqueous dispersions
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydrothermal preparation of nitrogen-doped graphene sheets via hexamethylenetetramine for application as supercapacitor electrodes.
Lee JW, et al.
Electrochimica Acta, 85, 459-466 (2012)
Preparation of nitrogen-doped titania with high visible light induced photocatalytic activity by mechanochemical reaction of titania and hexamethylenetetramine.
Yin S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(12), 2996-3001 (2003)
Stable aqueous dispersions of graphene prepared with hexamethylenetetramine as a reductant.
Shen X, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 354(2), 493-497 (2011)
Synergism and antagonism in mild steel corrosion inhibition by sodium dodecylbenzenesulphonate and hexamethylenetetramine.
Hosseini M, et al.
Corrosion Science, 45(7), 1473-1489 (2003)
Hexamethylenetetramine: an old new building block for design of coordination polymers.
Kirillov AM.
Coordination Chemistry Reviews, 255(15), 1603-1622 (2011)