Kluczowe dokumenty
383058
Zinc acetate dihydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
6.0-7.0 (25 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.002%
ciąg SMILES
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. Also it may be used in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?