Kluczowe dokumenty
900503
Sodium carbonate
anhydrous, powder or granules, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 300
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99.5%
Formularz
powder or granules
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
strata
≤1.0% loss on heating, 285°C
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.