Merck
84880
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide
purum p.a., acid purified
Synonim(y):
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Postać
powder or crystals
jakość
acid purified
strata
≤0.1% loss on ignition
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
wielkość cząstki
40-200 mesh
mp
1610 °C (lit.)
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
may contain dark particles
Zastosowanie
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)