Kluczowe dokumenty
GF13892834
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g
Synonim(y):
SI616010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 138-928-34
masa
1000 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)