Key Documents
GF20911148
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Synonim(y):
SI616010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 209-111-48
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)