GF43962936
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonim(y):
SI616010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 439-629-36
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF43962936-1EA | 4061821169600 |