Kluczowe dokumenty
238503
Sodium tripolyphosphate
technical grade, 85%
Synonim(y):
Pentasodium tripolyphosphate Anhydrous, STPP, Sodium triphosphate, Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
powder
pH
9.5-10.3 (1 g/L)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
Klucz InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a corrosion inhibitor for steel.
- In the preparation of chitosan nanoparticles (CSNPs) by ionic gelation.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)