PHR2204
Sodium Trimetaphosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Trisodium trimetaphosphate, Sodium cyclotriphosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to NIST 3152a
rodzina API
sodium trimetaphosphate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
InChI
1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3
Klucz InChI
UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)