Kluczowe dokumenty
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
Synonim(y):
penta-Sodium triphosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na5O10P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-838-7
NACRES:
SE.11
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
622 °C (decomposition)
gęstość
2.52 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1000 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
Klucz InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-value (1 %; water): 9 - 10
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1