Merck
221368
Sigma-Aldrich
Sodium pyrophosphate decahydrate
ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Na4P2O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99%
Formularz
crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
9.5-10.5 (25 °C, 5%)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Sodium pyrophosphate decahydrate may be used to catalyze the nucleation of sodium acetate trihydrate, a potential latent heat storage material.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The crystal structure of sodium pyrophosphate decahydrate, Na4P2O7. 10H2O.
MacArthur DM and Beevers CA.
Acta Crystallographica, 10(6), 428-432 (1957)
Synaptoneurosome Preparation from C57BL/6 Striata.
Puighermanal E, et al.
Bio-protocol, 6(4) (2016)
Studies on salt hydrate for latent heat storage. I. Crystal nucleation of sodium acetate trihydrate catalyzed by tetrasodium pyrophosphate decahydrate.
Wada T and Yamamoto R.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(11), 3603-3606 (1982)
Virus-induced Gene Silencing (VIGS) in Barley Seedling Leaves.
Gunupuru LR, et al.
Bio-protocol, 5(12) (2015)
Analysis of Protein Stability by the Cycloheximide Chase Assay.
Yang PC.
Bio-protocol, 5(1) (2015)
Protokoły
This procedure may be used for Alcohol Dehydrogenase products.