Kluczowe dokumenty
P8135
Sodium pyrophosphate dibasic
practical grade
Synonim(y):
Disodium dihydrogen pyrophosphate, Sodium diphosphate dibasic
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
practical grade
Poziom jakości
Próba
≥90% NaOH basis (titration)
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Enzymatic Assay of Fructose-6-Phosphate Kinase Pyrophosphate Dependent