Merck
S6422
Sigma-Aldrich
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate
BioXtra, 99.0-103.0%
Synonim(y):
Pyrophosphate inorganic, Sodium diphosphate tetrabasic, Tetrasodium pyrophosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Na4P2O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Próba
99.0-103.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L)
rozpuszczalność
H2O: 0.5 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate functions as a sequestering, clarifying, buffering agent and water softener. It is used as an emulsifier, pH buffer and dough conditioner. Sodium pyrophosphate tetrabasic acts as a thickening agent in puddings and tartar control agent in toothpaste.
Zastosowanie
Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate has been used:
  • for pyrophosphate hydrolysis and quantification
  • as a component of extraction buffer to homogenize liver
  • as a component of cell lysis buffer for western blotting
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Consumerys Dictionary of Household, Yard and Office Chemicals: Complete Information About Harmful and Desirable Chemicals Found in Everyday Home Products, Yard Poisons, and Office Polluters (2007)
Defective lysosomal clearance of autophagosomes and its clinical implications in nonalcoholic steatohepatitis
Wang X, et al.
Faseb Journal, 32(1), 37-51 (2017)
Why There's Antifreeze in Your Toothpaste: The Chemistry of Household Ingredients (2007)
Leptin, BMI, and a metabolic gene expression signature associated with clinical outcome to VEGF inhibition in colorectal cancer
Pommier AJC, et al.
Cell Metabolism, 23(1), 77-93 (2016)
Hydrolysis of Extracellular Pyrophosphate increases in post-hemodialysis plasma
Azpiazu D, et al.
Scientific reports, 8 (2018)