Kluczowe dokumenty
72061
Sodium triphosphate pentabasic
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Pentasodium tripolyphosphate, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
powder
stężenie
57-59% (calc. based on P2O5)
pH
9.0-10.0 (25 °C, 1% in H2O)
rozpuszczalność
water: soluble 148 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
Klucz InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)