Merck
W325512
Sigma-Aldrich
L-(+)-Arabinose
natural sourced
Synonim(y):
Pectin sugar
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Numer FEMA:
3255
Beilstein:
1723085
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
mp
160-163 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody
ciąg SMILES
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
Klucz InChI
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Działania biochem./fizjol.
L-Arabinose is the naturally occurring isomer and is a constituent of plant polysaccharides. Most bacteria contain an inducible arabinose operon that codes for a series of enzymes and transporters that allows L-arabinose to be used as the sole carbon source in microbial culture.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Justin E Silpe et al.
Cell, 176(1-2), 268-280 (2018-12-18)
Vibrio cholerae uses a quorum-sensing (QS) system composed of the autoinducer 3,5-dimethylpyrazin-2-ol (DPO) and receptor VqmA (VqmAVc), which together repress genes for virulence and biofilm formation. vqmA genes exist in Vibrio and in one vibriophage, VP882. Phage-encoded VqmA (VqmAPhage) binds
Alfred Fillol-Salom et al.
Molecular cell, 75(5), 1020-1030 (2019-07-28)
Phage-inducible chromosomal islands (PICIs) represent a novel and universal class of mobile genetic elements, which have broad impact on bacterial virulence. In spite of their relevance, how the Gram-negative PICIs hijack the phage machinery for their own specific packaging and