Merck
W379301
Sigma-Aldrich
D-(−)-Ribose
≥98%
Synonim(y):
Dextro-ribose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Numer FEMA:
3793
Beilstein:
1723081
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
aktywność optyczna
[α]21/D −19.7°, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Klucz InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Opis ogólny
D-(−)-Ribose has been in an in vitro study of the effect of non-enzymatic ribation in modifying bone collagen leading to bone fragility.
Zastosowanie
  • Ochronny wpływ tymochinonu na glikację ludzkiej mioglobiny indukowaną przez d-rybozę...: W niniejszym badaniu zbadano ochronne działanie tymochinonu na indukowaną d-rybozą glikację ludzkiej mioglobiny, podkreślając potencjalne zastosowania terapeutyczne w zapobieganiu glikacji białek (Liu et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D-ribose and deoxy-D-ribose induce apoptosis in human quiescent peripheral blood mononuclear cells.
Barbieri D, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 201(3), 1109-1116 (1994)
Alice Pavlowsky et al.
Current biology : CB, 28(11), 1783-1793 (2018-05-22)
Memory consolidation is a crucial step for long-term memory (LTM) storage. However, we still lack a clear picture of how memory consolidation is regulated at the neuronal circuit level. Here, we took advantage of the well-described anatomy of the Drosophila
Thomas L Willett et al.
Bone, 52(2), 611-622 (2012-11-28)
Non-enzymatic glycation (NEG) and advanced glycation endproducts (AGEs) may contribute to bone fragility in various diseases, ageing, and other conditions by modifying bone collagen and causing degraded mechanical properties. In this study, we sought to further understand how collagen modification
Lusani Norah Vhangani et al.
Food chemistry, 137(1-4), 92-98 (2012-12-04)
Maillard reaction products (MRPs) were prepared from aqueous ribose-lysine (RL) and fructose-lysine (FL) model systems at pH 9, heated at 60, 80 and 120 °C for 15, 60 and 120 min. Browning intensity (BI) and pH reduction were monitored throughout
Raman K Sharma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(23), 6821-6830 (2012-10-27)
A series of peracetylated O-aryl α,β-d-ribofuranosides have been synthesized and an efficient biocatalytic methodology has been developed for the separation of their anomers which was otherwise almost impossible by column chromatographic or other techniques. The incubation of 2,3,5-tri-O-acetyl-1-O-aryl-α,β-d-ribofuranoside with Lipozyme®
Protokoły
Separation of Ribose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Xylitol, analytical standard; Mannose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard