Key Documents
PHR2101
Ribose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
D-(−)-Ribose
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1603108
rodzina API
ribose
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
88-92 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Klucz InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)