Merck
W358512
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine
99%, natural, FCC, FG
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer FEMA:
3585
Beilstein:
1910408
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer Flavisa:
17.018
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Próba
99%
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2