Kluczowe dokumenty
5202
Millipore
L-Phenylalanine
Synonim(y):
L-Phenylalanine, Phe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.5% dry basis (titration)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L)
mp
275-283 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.34 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Essential amino acid for human development.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1