Kluczowe dokumenty
SYNPLE-M001
Sigma-Aldrich
Wkład z odczynnikiem Mitsunobu
Synple
Synonim(y):
Synple 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Parametry
up to 0.5 mmol scale
ciąg SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
Klucz InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Opis ogólny
Kaseta z odczynnikiem Mitsunobu to kaseta z odczynnikiem do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia odwadniające sprzęganie alkoholi pierwszorzędowych i różnych pronukleofili. Kaseta zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia transformacji Mitsunobu. Platforma Synple eliminuje żmudne usuwanie produktu ubocznego Ph3PO.
Skala: do 0,5 mmol
Kompatybilnealkohole: pierwszorzędowe, drugorzędowe
Kompatybilne nukleofile: fenole, kwasy karboksylowe, amidy tosylowe, hydrazony, ftalimidy
Zawartość kasety:
  • Obsługiwana trifenylofosfina
  • DTBAD (azodikarboksylan di-tert-butylu)
  • SCX (do oczyszczania)
  • Obsługiwany węglan (zmiatacz)
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Informacje prawne
Produkt Synple Chem AG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)