Kluczowe dokumenty
SYNPLE-BT022
Odczynnik-kartridż Znacznik biotyny-PEG2-a-COOTfp
Synple
Synonim(y):
Synple 2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Parametry
up to 0.1 mmol scale
ciąg SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
Klucz InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Opis ogólny
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG2
Końcowa grupa funkcyjna: aktywny ester
Kompatybilne substraty: aminy, sole aminowe
Zawartość kasety:
- Baza (wspomagana trietyloamina)
- Węglan na bazie krzemionki (do oczyszczania)
- Łącznik biotyny
Powiązane wkłady:
- SYNPLE-BT002 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-NH2
- SYNPLE-BT003 Odczynnik-kartridż Znacznik biotyny-PEG3-NH2
- SYNPLE-BT004 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-NH2
- SYNPLE-BT012 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT013 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT014 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT023 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-a-COOTfp
- SYNPLE-BT024 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-a-COOTfp
- SYNPLE-BT032 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-COOTfp
- SYNPLE-BT033 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-COOTfp
- SYNPLE-BT034 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-COOTfp
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
- Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)