Merck
SYNPLE-BT003
Sigma-Aldrich
Wkład z odczynnikiem Znacznik biotyny-PEG3-NH2
Synple
Synonim(y):
Synple 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Parametry
up to 0.1 mmol scale
ciąg SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
Klucz InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Opis ogólny
Wkład z odczynnikiem Biotin tag-PEG3-NH2 to wkład z odczynnikiem do automatycznego syntezatora Synple 2, który umożliwia znakowanie biotyną aldehydów i ketonów poprzez aminowanie redukcyjne. Kaseta zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do połączenia wybranego substratu aldehydowego lub ketonowego z biotyną.
Skala: do 0,1 mmol
Linker: PEG3
Terminalna grupa funkcyjna: amina
Kompatybilne substraty: aldehyd, keton
Zawartość kasety:
  • Środek redukujący (wspomagany cyjanoborowodorek)
  • Zasada (wspomagana trietyloamina)
  • SCX (do oczyszczania)
  • Łącznik biotyny
Powiązane wkłady:
  • SYNPLE-BT002 Odczynnik-kartridż Znacznik biotyny-PEG2-NH2
  • SYNPLE-BT004 Odczynnik-kartridż Znacznik biotyny-PEG4-NH2
  • SYNPLE-BT012 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT013 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT014 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT022 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT023 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT024 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT032 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG2-COOTfp
  • SYNPLE-BT033 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG3-COOTfp
  • SYNPLE-BT034 Odczynnik-kartridż Biotyna tag-PEG4-COOTfp
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Informacje prawne
Produkt Synple Chem AG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)