Kluczowe dokumenty
SYNPLE-H001
Odczynnik-kartridż Morfolina
Synple
Synonim(y):
Synple 2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Parametry
up to 0.5 mmol scale
ciąg SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
Klucz InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skala: do 0,5 mmol
Heterocykl: Morfolina
Kompatybilne substraty: aldehyd
Zawartość kasety:
- Immobilizowany odczynnik SnAP
- Katalizator Cu (Cu(OTF)2 i triflan 2,6-lutydyniowy)
- SCX (do oczyszczania)
- Krzemionka (do oczyszczania)
Powiązane wkłady:
- SYNPLE-H002 Wkład z odczynnikiem Oxazepane
- SYNPLE-H004 Wkład z odczynnikiem 2-metylomorfolina
- SYNPLE-H005 Wkład z odczynnikiem Piperazyna
- SYNPLE-H006 Wkład z odczynnikiem Diazepan
- SYNPLE-H007 Wkład z odczynnikiem 3-metylomorfolina
- SYNPLE-H010 Odczynnik-kartridż Morfolina-2-spiro-(2-Pyr)
- SYNPLE-H011 Odczynnik-kartridż Morfolina-2-spiro-(4-Pyr)
- SYNPLE-H090 Wkład z odczynnikiem 9-OMe-Benzoksazepan
- SYNPLE-H091 Kaseta z odczynnikiem 7-Br-9-OMe-Benzoksazepan
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
- Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Inne uwagi
Więcej informacji na temat tworzenia heterocykli przy użyciu odczynników SnAP można znaleźć tutaj: SnAP Technology Spotlight.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNPLE-H001-1EA | 4065266967661 |