Kluczowe dokumenty
SYNPLE-H091
Sigma-Aldrich
Odczynnik-kartridż 7-Br-9-OMe-Benzoksazepan (0)
Synple
Synonim(y):
Synple 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Parametry
up to 0.5 mmol scale
ciąg SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
Klucz InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Opis ogólny
Kaseta z odczynnikiem 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane to kaseta z odczynnikiem do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia syntezę bromo-, metoksy-dipodstawionego heterocyklu benzoksazepanu z aldehydu przy użyciu odczynnika SnAP. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przekształcenia wybranego aldehydu w bromo-, metoksy-dipodstawiony heterocykl benzoksazepanu.
Skala: do 0,5 mmol
Heterocykl: Bromo-, metoksy-dipodstawiony benzoksazepan
Kompatybilne substraty: aldehyd
Zawartość wkładu:
  • Immobilizowany odczynnik SnAP
  • Katalizator Cu (Cu(OTF)2 i triflan 2,6-lutydyniowy)
  • SCX (do oczyszczania)
  • Krzemionka (do oczyszczania)
Powiązane wkłady:
  • SYNPLE-H001 Wkład z odczynnikiem - morfolina
  • SYNPLE-H002 Wkład z odczynnikiem Oksazepan
  • SYNPLE-H004 Wkład z odczynnikiem 2-metylomorfolina
  • SYNPLE-H005 Wkład z odczynnikiem Piperazyna
  • SYNPLE-H006 Odczynnik - kaseta Diazepan
  • SYNPLE-H007 Wkład z odczynnikiem 3-metylomorfolina
  • SYNPLE-H010 Odczynnik-kartridż Morfolina-2-spiro-(2-Pyr)
  • SYNPLE-H011 Odczynnik-kartridż Morfolina-2-spiro-(4-Pyr)
  • SYNPLE-H090 Kaseta z odczynnikiem 9-OMe-Benzoksazepan
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użycia - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Inne uwagi
Zintegrowana konsola do kapsułkowanej, zautomatyzowanej syntezy organicznej
Więcej informacji na temat tworzenia heterocykli przy użyciu odczynników SnAP można znaleźć tutaj: SnAP Technology Spotlight
Informacje prawne
Produkt Synple Chem AG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)