Z231770
Duran® crystallizing dishes
capacity 3,500 mL
Synonim(y):
213136302
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
cylindrical
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213136302
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
3,500 mL
śr. naczynia
230 mm
Opis ogólny
- Cylindrical dishes without spout.
- Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
- The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Meets DIN 12337 standard.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)