PHR2161
Hydrocortisone Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
hydrocortisone
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C23H32O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h12,17-19,27H,4-11,13H2,1-3H3
Klucz InChI
HPAKILCZTKWIFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)