BP188
Hydrocortisone sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydrocortisone 21-phosphate sodium salt, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-phosphate, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-phosphate, Cortisol 21-phosphate sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydrocortisone
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H31O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14?,15?,16?,18?,19?,20?,21-;;/m0../s1
Klucz InChI
RYJIRNNXCHOUTQ-JDBXSQCTSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta