Merck
Y0001092
Hydrocortisone for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.46
Beilstein:
1354819
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydrocortisone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
211-214 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Hydrokortyzon do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex. It has three times the anti-inflammatory potency of corticosterone but much lower Na2+ retention potency.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Adrenal gland,Bone marrow
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Karin E Koopman et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(2), 545-553 (2014-03-29)
American children consume up to 27% of calories from high-fat and high-sugar snacks. Both sugar and fat consumption have been implicated as a cause of hepatic steatosis and obesity but the effect of meal pattern is largely understudied. We hypothesized
Marieke G N Bos et al.
Psychoneuroendocrinology, 46, 102-113 (2014-06-03)
Retrieval of negative emotional memories is often accompanied by the experience of stress. Upon retrieval, a memory trace can temporarily return into a labile state, where it is vulnerable to change. An unresolved question is whether post-retrieval stress may affect
Daniëlle A I Groffen et al.
Social science & medicine (1982), 127, 143-149 (2014-10-14)
Lower educational attainment generally is a strong predictor of coronary heart disease (CHD). The underlying mechanisms of this effect are, however, less clear. One hypothesis is that stress related to limitations imposed by lower socioeconomic status elicits changes in hypothalamic-pituitary-adrenal
Lorenz Goette et al.
Psychoneuroendocrinology, 54, 115-123 (2015-02-24)
Social competition is a fundamental mechanism of evolution and plays a central role in structuring individual interactions and communities. Little is known about the factors that affect individuals' competitive success, particularly in humans. Key factors might include stress, a major
Florian Hardeveld et al.
Psychoneuroendocrinology, 50, 62-71 (2014-09-03)
Although HPA-axis activity has been studied extensively in relation to depression, there is no consensus whether HPA-axis parameters predicts major depressive disorder (MDD) recurrence. We investigated whether HPA-axis parameters (cortisol awakening response (CAR), the dexamethasone suppression test (DST) and evening