PHR2159
Hydrocortisone Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-al hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
hydrocortisone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)C=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,11,14-16,18,24,26H,3-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
JIELFMXLFHFDRT-VWUMJDOOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)