Kluczowe dokumenty
BP584
Hydrocortisone acetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydrocortisone 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 17-α-Hydroxycorticosterone acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydrocortisone
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
223 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Zastosowanie
Używany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)