Merck
PHR1043
Supelco
Prednisolone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.44
Beilstein:
1354103
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 464
traceable to Ph. Eur. P2700000
traceable to USP 1555005
rodzina API
prednisolone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Prednizolon jest glukokortykoidem stosowanym jako lek przeciwzapalny lub immunosupresyjny.
Zastosowanie
Prednizolon może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.
Prednizolon może być stosowany jako wzorzec w oddzielaniu i oznaczaniu prednizolonu w próbkach surowicy zwierząt przy użyciu testu radioimmunologicznego.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6903 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development and validation of spectrophotometric and HPLC method for the simultaneous estimation of salbutamol sulphate and prednisolone in tablet dosage form
Chitlange SS, et al.
Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques, 2(117), 2-2 (2011)
Separation of serum prednisolone and prednisolone-21-hemisuccinate by extraction and their concurrent determination by radioimmunoassay
Yanaglbashl, K, et al.
Clinical Chemistry, 26(9), 1301-1303 (1980)
Quantitative determination of captopril and prednisolone in tablets by FT-Raman spectroscopy
Mazurek S and Szostak R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(5), 1225-1230 (2006)
Vappu Rantalaiho et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(11), 1954-1961 (2013-08-03)
To study whether adding initial infliximab to remission-targeted initial combination-DMARD treatment improves the long-term outcomes in patients with early rheumatoid arthritis (RA). Ninety-nine patients with early, DMARD-naïve RA were treated with a triple combination of DMARDs, starting with methotrexate (max
J A P Spijkers-Hagelstein et al.
Leukemia, 28(4), 761-769 (2013-08-21)
Successful treatment results for MLL-rearranged Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in infants remain difficult to achieve. Significantly contributing to therapy failure is poor response to glucocorticoids (GCs), like prednisone. Thus, overcoming resistance to these drugs may be a crucial step towards
Protokoły
Separation of Prednisolone, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and BP