Kluczowe dokumenty
Y0000582
Prednisolone acetate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Prednisolone 21-acetate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-1,4-pregnadiene-11β,17α-diol-3,20-dione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
prednisolone
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)