Kluczowe dokumenty
Y0000133
Clomipramine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.30
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clomipramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cc(cc3)Cl)N2CCCN(C)C
InChI
1S/C19H22Cl2N2/c1-22(2)10-3-11-23-18-12-16(20)8-6-14(18)4-5-15-7-9-17(21)13-19(15)23/h6-9,12-13H,3-5,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
ZRLHYTJLNUJZLB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Clomipramine impurity D EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)