Merck
PHR1720
Supelco
Clomipramine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Clomipramine hydrochloride, 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClN2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP
traceable to Ph. Eur. C2360000
traceable to USP 1140427
rodzina API
clomipramine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Chlorowodorek klomipraminy jest jednym z dibenzazepinowych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, który hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Wykazuje również właściwości antymuskarynowe.
Zastosowanie
Chlorowodorek klomipraminy może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec referencyjny do oznaczania analitu w tradycyjnej medycynie chińskiej i preparatach farmaceutycznych za pomocą technik analitycznych i elektroforezy w strefie kapilarnej modyfikowanej cyklodekstryną.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3902 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multicommutated flow system for the chemiluminometric determination of clomipramine in pharmaceutical preparations.
Marques KL, et al.
Analytica Chimica Acta, 518(1-2), 31-36 (2004)
Method for simultaneous determination of eight cyclic antidepressants by cyclodextrin-modified capillary zone electrophoresis: applications in pharmaceuticals.
Kou HS, et al.
Analytica Chimica Acta, 525(1), 23-30 (2004)
HPLC and GC?MS screening of Chinese proprietary medicine for undeclared therapeutic substances.
Liu SY, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(5-6), 983-992 (2001)