Merck
PHR1340
Supelco
Pyrilamine maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Pyrilamine maleate salt, Mepyramine maleate salt, N-(4-Methoxyphenyl)methyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine maleate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23N3O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. M0500000
traceable to USP 1588004
rodzina API
mepyramine, pyrilamine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1
InChI
1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Maleinian pirylaminy jest lekiem przeciwhistaminowym pierwszej generacji, szeroko stosowanym w celu zmniejszenia wszystkich objawów przeziębienia, a także jest stosowany w celu zmniejszenia alergii zarówno pozajelitowo, jak i miejscowo.
Zastosowanie
Maleinian piryloaminy może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej i techniki chromatografii cieczowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1092 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trace analysis of the antihistamines methapyrilene hydrochloride, pyrilamine maleate and triprolidine hydrochloride monohydrate in animal feed, human urine and wastewater by high-performance liquid chromatography and gas chromatography with nitrogen?phosphorus detection.
Thompson C H and Holder L C.
Journal of Chromatography A, 283, 251-264 (1984)
Simultaneous determination of dextromethorphan hydrobromide, pyrilamine maleate and sodium benzoate in a cough cold syrup by LC
Louhaichi RM, et al.
Chromatographia, 69(5), 421-427 (2009)
Simultaneous determination of acetaminophen, pamabrom and pyrilamine maleate in pharmaceutical formulations using stability indicating HPLC assay method
Saleem A, et al.
Journal of the Mexican Chemical Society, 59(2), 93-98 (2015)
Validation of a HPLC quantification of acetaminophen, phenylephrine and chlorpheniramine in pharmaceutical formulations: capsules and sachets.
Marin A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(4), 701-714 (2002)
Lingli Yang et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(8), 2105-2113 (2014-03-01)
Histamine is thought to have a critical role in the synthesis of extracellular matrix in skin and may be involved in tissue remodeling of allergic diseases. Recent studies revealed that periostin, a matricelluar protein, contributed to tissue remodeling; however, a