Y0000679
Mepyramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(4-Methoxybenzylamino)pyridine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pyrilamine, mepyramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
SMJGJENXFSWIMQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)