Merck
Y0001270
Timolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Timolol maleate salt, S-(−)-1-(t-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-2-propanol maleate salt, Timolol hydrogen maleate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24N4O3S · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
timolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
Klucz InChI
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Timolol dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leon C Ho et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3747-3757 (2014-04-26)
Although glaucoma treatments alter aqueous humor (AH) dynamics to lower intraocular pressure, the regulatory mechanisms of AH circulation and their contributions to the pathogenesis of ocular hypertension and glaucoma remain unclear. We hypothesized that gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging (Gd-MRI) can
Göktuğ Seymenoğlu et al.
Journal of glaucoma, 24(2), 111-116 (2013-06-29)
To compare the efficacy of fixed combinations of dorzolamide-timolol (FCDT) and brimonidine-timolol (FCBT) in patients with intraocular pressure (IOP) elevations after intravitreal triamcinolone acetonide (IVTA) injections. This was a prospective, randomized, open-label study. Patients who received IVTA injections due to
Masamichi Fukuda et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 31(1), 57-60 (2014-10-11)
We investigated the transcorneal penetration of commercial ophthalmic formulations containing timolol maleate in rabbit eyes. One drop (30 μL) of each ophthalmic solution (Xalacom(®), DuoTrav(®), Cosopt(®), and Timoptol(®)) was administered to the conjunctival sac of the rabbits' eyes and the
Iman S Ahmed et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(3), 375-381 (2013-12-07)
The administration of grapefruit juice (GFJ) has been postulated to inhibit the activity of P-glycoprotein (P-gp) transport system and thus can enhance the uptake of substrate drugs. However, for various reasons, the results obtained have been always swaying between confirmation
Lise Román Moltzau et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(3), 681-690 (2014-07-16)
We previously found a negative inotropic (NIR) and positive lusitropic response (LR) to C-type natriuretic peptide (CNP) in the failing heart ventricle. In this study, we investigated and compared the functional responses to the natriuretic peptides (NPs), brain (BNP) and