Merck
P2900000
Prednisone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Cortisone, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Dehydrocortisone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.43
Beilstein:
2065301
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
prednisone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
236-238 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Prednisone EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Karim Fizazi et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 33(7), 723-731 (2015-01-28)
Orteronel (TAK-700) is an investigational, nonsteroidal, reversible, selective 17,20-lyase inhibitor. This study examined orteronel in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer that progressed after docetaxel therapy. In our study, 1,099 men were randomly assigned in a 2:1 schedule to receive
Fred Saad et al.
The Lancet. Oncology, 16(3), 338-348 (2015-02-24)
Orteronel is an investigational, partially selective inhibitor of CYP 17,20-lyase in the androgen signalling pathway, a validated therapeutic target for metastatic castration-resistant prostate cancer. We assessed orteronel in chemotherapy-naive patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. In this phase 3, double-blind
Lindsay Sonstein et al.
The American journal of medicine, 127(11), 1097-1104 (2014-06-15)
Clinical practice guidelines recommend 40-60 mg of prednisone equivalent for 10-14 days for patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). However, the amount of corticosteroid prescribed varies widely in clinical practice. Using the electronic health record, we
Claudine Angela Blum et al.
Lancet (London, England), 385(9977), 1511-1518 (2015-01-23)
Clinical trials yielded conflicting data about the benefit of adding systemic corticosteroids for treatment of community-acquired pneumonia. We assessed whether short-term corticosteroid treatment reduces time to clinical stability in patients admitted to hospital for community-acquired pneumonia. In this double-blind, multicentre
Katalin A Wilkinson et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(4), 1748-1754 (2015-01-16)
Tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome (TB-IRIS) frequently complicates combined antiretroviral therapy and antituberculosis therapy in HIV-1-coinfected tuberculosis patients. The immunopathological mechanisms underlying TB-IRIS are incompletely defined, and improved understanding is required to derive new treatments and to reduce associated morbidity