Kluczowe dokumenty
PHR1762
Supelco
Nevirapine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5,11-DIHYDRO-6H-11-PROPYL-4 -METHYL-DIPYRIDO [3,2-b:2',3'-e][1,4] DIAZEPIN-6-ONE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.31
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1460747
rodzina API
nevirapine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C15H16N4O/c1-3-9-19-13-11(5-4-7-16-13)15(20)18-12-10(2)6-8-17-14(12)19/h4-8H,3,9H2,1-2H3,(H,18,20)
Klucz InChI
YYEJELOKUZITDZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Newirapina należy do klasy związków chemicznych dipirydodiazepinonu i jest pierwszym środkiem przeciwretrowirusowym, szeroko stosowanym w leczeniu dorosłych i młodzieży zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Jego sposób działania polega na spowalnianiu uszkodzeń układu odpornościowego i tłumieniu występowania chorób definiujących AIDS, poprzez zapobieganie replikacji wirusa HIV w komórkach poprzez wiązanie się w pobliżu miejsca aktywnego odwrotnej transkryptazy i hamowanie aktywności polimerazy
Zastosowanie
Nevirapina może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach farmaceutycznych przy użyciu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA8555 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simple and rapid RP-HPLC method for the estimation of nevirapine in bulk and pharmaceutical dosage forms
Mohanraj P, et al.
Journal of Chemistry, 5(S2), 1081-1086 (2008)
Identification, Isolation and Characterization of Unknown Acid Degradation Product of Nevirapine
Pottabathini V, et al.
American Journal of Analytical Chemistry, 7(09), 663-663 (2016)
Development of a liposomal nanodelivery system for nevirapine
Ramana NL, et al.
Journal of Biomedical Science, 17(1), 57-57 (2010)