PHR1761
Nevirapine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5,11-Dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one, 5,11-DIHYDRO-4-METHYL- 6H-DIPYRIDO[3,2-b:2’,3’-e][1,4] DIAZEPIN-6-ONE
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1460736
rodzina API
nevirapine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H10N4O/c1-7-4-6-14-11-9(7)15-12(17)8-3-2-5-13-10(8)16-11/h2-6H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
Klucz InChI
RKCRKBSFEVQVSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.