Key Documents
Y0000520
Nevirapine (anhydrous)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nevirapine, 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nevirapine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Klucz InChI
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)