Kluczowe dokumenty
PHR1598
Supelco
Pramipexole Dihydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dichlorowodorek(S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propyloamino) benzotiazolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N3S · 2HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.26
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001266
traceable to USP 1553859
rodzina API
pramipexole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(nc1N)CC[C@@H](C2)NCCC.[Cl-].[Cl-].O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH.H2O/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
Klucz InChI
APVQOOKHDZVJEX-QTPLPEIMSA-N
Opis ogólny
Dihydrochlorek pramipeksolu jest nieergotycznym agonistą dopaminy szeroko stosowanym w leczeniu wczesnej i zaawansowanej choroby Parkinsona (PD). Jest również stosowany w leczeniu zespołu niespokojnych nóg.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Dihydrochlorek pramipeksolu może być stosowany jako drugorzędowy wzorzec farmaceutyczny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych techniką spektrofotometryczną.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA4714 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectrophotometric methods for the estimation of pramipexole dihydrochloride in pharmaceutical formulations
Gurupadayya MB, et al.
World Journal of chemistry, 4(2), 157-160 (2009)
Ecofriendly spectrophotometric method development and their validation for quantitative estimation of Pramipexole Dihyrochloride using mixed hydrotropic agent
Jain N, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research , 3(1), 548-552 (2009)