Merck
PHR1824
Supelco
Pramipexole Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dichlorowodorek (R)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propyloamino)benzotiazolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N3S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001267
traceable to USP 1553815
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
pramipexole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1
InChI
1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m1../s1
Klucz InChI
QMNWXHSYPXQFSK-XCUBXKJBSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Pramipexole Related Compound D jest farmaceutycznym zanieczyszczeniem pramipeksolu. Pramipeksol jest nieergotycznym agonistą receptora dopaminy, szeroko stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych. Pramipeksol może być stosowany jako wtórny wzorzec farmaceutyczny do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami i techniki spektrofotometrii w ultrafiolecie.
Działania biochem./fizjol.
R-(+)-Pramipeksol jest środkiem neuroprotekcyjnym; słabym nieergolinowym agonistą dopaminy.
R-(+)-Pramipeksol jest środkiem neuroprotekcyjnym; słabym nieergolinowym agonistą dopaminy. Stwierdzono, że R-(+)-Pramipeksol ma działanie neuroprotekcyjne i jest badany pod kątem leczenia ALS. Zmniejsza produkcję mitochondrialnych reaktywnych form tlenu (ROS), hamuje aktywację szlaków apoptotycznych i zwiększa przeżywalność komórek w odpowiedzi na różne neurotoksyny i neurotoksyczność β-amyloidu. W porównaniu do izomeru S-(-), R-(+)-Pramipeksol ma znacznie niższą aktywność agonisty dopaminy.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9409 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of a LC method for the determination of pramipexole using an experimental design
Srinubabu G, et al.
Chromatographia, 64(1-2), 95-100 (2006)