Kluczowe dokumenty
Y0000884
Carprofen for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Carprofen, 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carprofen
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS2(5743)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)