Merck
32736
Supelco
Carprofen-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
6-Chloro-α-methyl-d3-9H-carbazole-2-acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15D3H9ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/i1D3
Klucz InChI
PUXBGTOOZJQSKH-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Karprofen-d3 jest deuterowanym analogiem niesteroidowego leku przeciwzapalnego, karprofenu.
Zastosowanie
Karprofen-d3 może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania karprofenu w mięśniach zwierząt i próbkach mleka metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs and their metabolites in milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 403(10), 2955-2963 (2012)
Piotr Jedziniak et al.
Analytica chimica acta, 672(1-2), 85-92 (2010-06-29)
A confirmatory method for the determination of residues of nine non-steroidal anti-inflammatory drugs and one metabolite in animal muscles has been developed. After enzymatic hydrolysis samples were extracted with acetonitrile and cleaned up using alumina and C(18) SPE cartridges. Liquid
Simultaneous determination of residues of non-steroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticosteroids in animal muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Food Analytical Methods, 9(6), 1837-1848 (2016)